重要文件
D1505
Sigma-Aldrich
DNP-L-proline
同義詞:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-proline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H11N3O6
CAS號碼:
分子量::
281.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)