重要文件
D0656
Sigma-Aldrich
2,4-二氨基-6,7-二异丙基蝶啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H18N6
CAS號碼:
分子量::
246.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)