文件
D0413
Sigma-Aldrich
1,3-二甲基-2-苯基-2-磷杂咪唑烷
~97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15N2P
CAS號碼:
分子量::
194.21
Beilstein:
1073962
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
~97%
折射率
n20/D 1.565 (lit.)
bp
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CCN(C)P1c2ccccc2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于由 1,2-二醇立体定向合成烯烃的试剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Corey, E.J. and Hopkins, P.B.
Tetrahedron Letters, 23, 1979-1979 (1982)