重要文件
CLS6406GTO
PYREX® replacement tip for economy Squibb separatory funnels
pack of 36 ea
同義詞:
funnel tip
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
包裝
pack of 36 ea
製造商/商標名
Corning 6406-GTO
閥桿外徑 × 長度
7 mm × 52 mm
一般說明
These PYREX tip replacements are only for the locking stopcock.
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)