重要文件
CLS480141
Corning® LSE Adapters
for 5/7 mL tubes in 50 mL rotor, 6/cs
同義詞:
centrifuge rotor tube adapters, centrifuge tube adapters
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.15
包裝
case of 6
pack of 6
製造商/商標名
Corning 480141
適合性
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
These are optional adapters for Corning LSE compact centrifuge rotors: CLS480136, CLS480137, CLS480138; CLS480139
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)