重要文件
CLS4517
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
同義詞:
96 multiwell plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
無菌
sterile
特點
lid
film bottom
low base
包裝
pack of 20 plates
pack of 20
製造商/商標名
Corning 4517
表面積
0.16 cm2 , cell growth area
牆體體積
190 μL
牆體有效容積
50 μL
適合性
suitable for (cell cuture)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.