重要文件
CLS432088
Extension Collar, for Corning® CoolBox 2XT System
green
同義詞:
Corning Coolcell accessory
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41123304
NACRES:
NC.01
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Corning 432088
長度 × 寬度 × 高度
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
顏色
green
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
法律資訊
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)