文件
CLS430897
Corning ® 50 mL PP 离心管,自立式
clear polypropylene, sterile, Bottom style: conical, self-standing, pack of 25 (bulk packed), cap (plug seal), case of 500
同義詞:
50 mL 离心管, 离心管, 自立式离心管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
材料
cap (plug seal)
clear polypropylene
conical bottom tube (self-standing)
無菌
sterile
sterile
特點
RCF 3000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
Bottom style: conical, self-standing
包裝
pack of 25 (bulk packed)
case of 500
製造商/商標名
Corning 430897
參數
3000 × g max. RCF
外徑 × 長度
29.1 mm × 114.9 mm
藝帽直徑
35.2 mm
35.2 mm , approx.
容量
50 mL
顏色
clear tube
clear
接頭
cap (Plug Seal)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
康宁 50 mL 透明聚丙烯 (PP) 自立式离心管具有传统的聚乙烯塞密封盖,每个可重封自封袋散装 25 个。
  • 黑色印字刻度和大的白色标记点
  • 最大 RCF 为 3000xg
  • 无菌、经认证无热原和无 DNase/RNase
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.