重要文件
CLS430769
Corning® 瓶顶真空过滤系统
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 33.2 cm2, filter capacity 500 mL
同義詞:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
NACRES:
NB.24
孔徑:
0.22 μm
瓶容量:
500 mL
過濾器容量:
500 mL
漏斗容量:
500 mL
膜面積:
33.2 cm2
頸直徑:
45 mm
包裝:
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
材料:
cellulose acetate membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
材料
cellulose acetate membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
無菌
sterile
特點
cap plug seal
graduations
包裝
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
製造商/商標名
Corning 430769
瓶容量
500 mL
過濾器容量
500 mL
漏斗容量
500 mL
膜面積
33.2 cm2
頸直徑
45 mm
顏色
orange cap
孔徑
0.22 μm
接頭
GL 45 bottle neck
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
康宁方瓶盖真空过滤器系统支持更大容量醋酸纤维素 (CA) 膜的过滤性能更强。醋酸纤维素 (CA) 膜可提供快速流速和低蛋白结合率,并且适用于过滤细胞培养基 。这些新瓶/过滤器系统设计用于过滤和储存细胞培养和/或组织培养基、生物体液和其他水溶液。
  • 醋酸纤维素 (CA) 膜可提供最快的流速、最低的蛋白结合率和较低的浸提物,最适合过滤细胞培养基。
  • 接收器瓶具有易于抓握的侧面,可改善操作。
  • 可以购买额外的储存瓶以增加容量。
  • 瓶盖以无菌形式提供,并单独包装。
  • 成角软管连接器简化了真空管路连接。
  • 单独包装,无菌,无热原。
  • 每个系统都有膜材料和孔径打印在单位和颜色编码的膜类型,便于产品识别。
  • 有效期出现在过滤器漏斗和运输箱上。
  • 滤膜的有效期为自产品生产之日起三年。
Corning® 瓶顶真空过滤系统 具有方形滤头支撑,可提高过滤性能。这些 瓶顶真空过滤系统 专为 细胞培养 和/或 组织培养 基、生物流体和其他水溶液的过滤和存储而设计。该系统由聚苯乙烯收集瓶和带过滤膜的过滤漏斗,以及带软管接口的聚乙烯颈接头组成。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)