材料
natural tip
polypropylene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier
disposable
endotoxin free
filter
graduated
Tip shape: round
包裝
rack of 96
製造商/商標名
Corning 4139
容積範圍
1-200 μL
適合性
suitable for (quantitative and semi-quantitative assays such a real-time PCR (qPCR) and conventional PCR)
結合類型
low binding surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Corning® DeckWorks™防气溶胶带滤芯吸头
康宁DeckWorks防气溶胶吸头具有惰性高密度聚乙烯滤芯,可避免关键移液过程中出现气溶胶残余污染。DeckWorks防气溶胶吸头不会吸附液体或在过度吹打时抑制PCR。
该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。
移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。
医用级树脂和卓越的生产能力可提供以下全面认证:
康宁DeckWorks防气溶胶吸头具有惰性高密度聚乙烯滤芯,可避免关键移液过程中出现气溶胶残余污染。DeckWorks防气溶胶吸头不会吸附液体或在过度吹打时抑制PCR。
该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。
移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。
医用级树脂和卓越的生产能力可提供以下全面认证:
- 无热原
- 无人源DNA
- 无RNase/DNase
- 无菌保证水平为10-3
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.