Merck
全部照片(4)
重要文件
CLS356258
Corning® Matrigel® Matrix -3D Microplate
well size 384 wells, clear white wells, lid, Phenol Red-Free
同義詞:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.13
材料
clear white wells
無菌
sterile
特點
lid
包裝
pkg of 1 ea (Individually wrapped)
製造商/商標名
Corning 356258
尺寸
384 well
孔尺寸
384 wells
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Cell culture
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)