材料
flat bottom clear wells
無菌
sterile
特點
lid
包裝
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
製造商/商標名
Corning 354428
尺寸
6 well
孔尺寸
6 wells
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1