文件
CLS3385
Corning® HTS Transwell® 96孔通透性支持物
HTS Transwell-96 Permeable Support with 3.0 μm pore polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 2/cs
同義詞:
corning transwell, transwell corning
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
無菌
sterile
特點
lid
skirt
plate format: 96 well
包裝
pack of 1
case of 2
製造商/商標名
Corning 3385
小室尺寸
0.08 mL
膜直徑
4.26 mm
膜厚度
10.0 μm
尺寸
96 wells
表面積
0.14 cm2 , cell growth area
孔有效容積
0.235 mL
顏色
clear plate
孔徑
3.0 μm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • HTS Transwell®-96膜嵌套具有96孔阵列,每个孔都有膜嵌入物连接在坚硬的、自动支持的托盘上
  • 产品包括 HTS Transwell®-96 渗透膜嵌入物,接收板(96孔用于生长或测定步骤)和1个无菌盖;每箱2套
  • 3.0 μm孔径PC(聚碳酸酯)膜
  • 细胞生长或细胞迁移的膜面积为 0.143 cm²,比其他品牌大 20-50%
  • 大面积的顶部与底部接触空间
  • 自动化优化设计,带有多通道进料口,改良的夹持表面和条形码
  • 所有膜都经过细胞附着处理
  • 接收器板未经处理
  • 盖-最小化蒸发并防止污染
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.