重要文件
CLS2593
Corning® 1×8联管 96孔板
medium binding surface, clear
同義詞:
1 x 8 strip plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料:
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
尺寸:
96 wells
孔容積:
360 μL
孔有效容積:
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
材料
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
包裝
plate of 12 strips
製造商/商標名
Corning 2593
尺寸
96 wells
孔容積
360 μL
孔有效容積
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
顏色
clear
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Costar的1×8联管预先组装在一个“鸡蛋板条箱”式96孔条支架上。管条仅可以一种方式安装在支架上,排除了安装定位错误。如果需要盖板,缺口盖板适合完全组装的支架。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)