重要文件
C9984
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Leu-Phe-chloromethyl ketone
≥90% (TLC), solid
同義詞:
Z-GLF-CMK
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H32N3O5Cl
CAS號碼:
分子量::
502.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥90% (TLC)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClN3O5/c1-18(2)13-22(25(33)30-21(23(31)15-27)14-19-9-5-3-6-10-19)29-24(32)16-28-26(34)35-17-20-11-7-4-8-12-20/h3-12,18,21-22H,13-17H2,1-2H3,(H,28,34)(H,29,32)(H,30,33)/t21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
BRGPJZPHCVTNNI-VXKWHMMOSA-N
Amino Acid Sequence
Z-Gly-Leu-Phe-CMK
生化/生理作用
Cathepsin G inhibitor.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Substrate binding site in bovine chymotrypsin A-gamma. A crystallographic study using peptide chloromethyl ketones as site-specific inhibitors.
D M Segal et al.
Biochemistry, 10(20), 3728-3738 (1971-09-28)