文件
C8977
Sigma-Aldrich
单克隆抗-CREB 兔抗
clone 48H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
48H2, monoclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen 43 kDa
物種活性
rat, human, monkey, mouse
技術
ChIP: 1:50
flow cytometry: 1:400
immunocytochemistry: 1:800
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:6,400
immunohistochemistry (frozen sections): 1:6,400
immunoprecipitation (IP): 1:250
indirect immunofluorescence: 1:800
western blot: 1:1,000 using extracts from SK-N-MC cells treated with forskolin or FGF
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CREB1(1385)
mouse ... Creb1(12912)
rat ... Creb1(81646)
特異性
检测总 CREB 蛋白的内源水平。
免疫原
人 CREB 氨基末端的特异性重组蛋白。
外觀
10 mM HEPES 钠溶液,pH 7.5,含有 150 mM 氯化钠、100μ g/mL 牛血清白蛋白和< 0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油。
法律資訊
使用 Epitomics® Technology 生产的兔单克隆抗体,美国专利号 5,675,063。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2