文件
C8282
Sigma-Aldrich
Z-Pro-Leu-Gly ethyl ester
suitable for NMR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H33N3O6
CAS號碼:
分子量::
447.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
Z-Pro-Leu-Gly ethyl ester,
形狀
solid
技術
NMR: suitable
mp
151-152 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C23H33N3O6/c1-4-31-20(27)14-24-21(28)18(13-16(2)3)25-22(29)19-11-8-12-26(19)23(30)32-15-17-9-6-5-7-10-17/h5-7,9-10,16,18-19H,4,8,11-15H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)
InChI 密鑰
IDHICUTZYMBRBG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Z-Pro-Leu-Gly ethyl ester (Z-PLG-ethyl ester) may be used for linear tripeptide conformation and crystal structure analysis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J A Krause et al.
International journal of peptide and protein research, 41(2), 133-140 (1993-02-01)
The structures of two tripeptides, Cbz-glycylglycyltyrosine methyl ester (ZGGYOMe) and Cbz-glycyl(D,L)tyrosylglycine ethyl ester (ZGYGOEt) have been determined from single-crystal X-ray diffraction data. Crystals of ZGGYOMe are monoclinic, space group P2(1), with a = 12.427(3), b = 4.999(3), c = 17.401(6)