重要文件
C6667
Sigma-Aldrich
Clobazam solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H13ClN2O2
CAS號碼:
分子量::
300.74
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
drug standard
化驗
≥98%
drug control
Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
濃度
1.0 mg/mL in methanol
儲存溫度
2-8°C
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)