重要文件
C5916
Sigma-Aldrich
培养管
size 25 mm × 150 mm, borosilicate glass
同義詞:
culture tube, test tube, test tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
材料
borosilicate glass
cap (Test tube cap)
無菌
non-sterile
包裝
case of 72 tubes
尺寸
25 mm × 150 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
  • Kimble®培养管采用低溶出、耐化学腐蚀的硼硅玻璃制成。
  • 这些可重复使用的培养管的顶端边缘经火抛光处理。
  • 壁厚均匀,确保最大程度的热传递。
  • 标记点印于耐用的白色陶瓷珐琅。
包裝
采用坚固的纸板箱包装,内部有网格,可最大限度地减少运输和搬运过程中的损坏。
法律資訊
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)