重要文件
C4394
Sigma-Aldrich
4-氯-3,5-二甲基苯酚
≥99%
同義詞:
4-氯-3,5-二甲苯酚, 4-氯-对称-间二甲苯酚, PCMX
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H2(CH3)2OH
CAS號碼:
分子量::
156.61
Beilstein:
1862539
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
≥99%
mp
114-116 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI 密鑰
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)