重要文件
C3659
Coproporphyrin I tetraethyl ester
from bovine porphyric feces
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H54N4O8
CAS號碼:
分子量::
766.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
生物源
bovine porphyric feces
&epsilon ;(消光係數)
1,800-2,300 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OCC)c(C)c4CCC(=O)OCC)c(C)c3CCC(=O)OCC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)