重要文件
C30200-HH
Sigma-Aldrich
dC(tac)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
包裝
pkg of 1 × 1 g C302001-01
pkg of 1 × 10 g C302010-01
孔徑
500 Å
容量
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)