重要文件
C2651
Sigma-Aldrich
Cyclo(His-Phe)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H16N4O2
CAS號碼:
分子量::
284.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H]1Cc3ccccc3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)