重要文件
C0753
Sigma-Aldrich
3-氯乙酰苯并[b]噻吩
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H7ClOS
CAS號碼:
分子量::
210.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
SMILES 字串
ClCC(=O)c1csc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClOS/c11-5-9(12)8-6-13-10-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,6H,5H2
InChI 密鑰
OTWORIPHJRKXBR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)