重要文件
C0480
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OMe)-Gln-Met-Asp(OMe) fluoromethyl ketone
powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C29H40N5O11FS
CAS號碼:
分子量::
685.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥90% (TLC)
形狀
powder
顏色
white
溶解度
acetone: absolute methanol (1: 1): 1 mg/mL, clear, colorless (
acetone:Absolute methanol(1:1))
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)CF
InChI
1S/C29H40FN5O11S/c1-44-24(38)13-20(22(36)15-30)34-27(41)19(11-12-47-3)33-26(40)18(9-10-23(31)37)32-28(42)21(14-25(39)45-2)35-29(43)46-16-17-7-5-4-6-8-17/h4-8,18-21H,9-16H2,1-3H3,(H2,31,37)(H,32,42)(H,33,40)(H,34,41)(H,35,43)/t18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
QFITYVNVMNJELE-TUFLPTIASA-N
Amino Acid Sequence
Z-Asp-OMe-Gln-Met-Asp-OMe-FMK
生化/生理作用
A cell-permeable inhibitor of caspase 3 and 6, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)