重要文件
C009
Sigma-Aldrich
McN-A-343
同義詞:
(4-羟基-2-丁炔基)-1-三甲基铵-3-氯苯基­氨基甲酸酯氯化物, 4-[N-(3-氯苯基)氨基甲酰氧]-2-丁炔基­三甲基氯化铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H18Cl2N2O2
CAS號碼:
分子量::
317.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
顏色
white
SMILES 字串
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
M1 毒蕈碱型乙酰胆碱受体激动剂。
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)