重要文件
BCS-405G
CoolCell LX 冷冻容器
for 12 x 1-2 mL cryogenic vials, green
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103000
製造商/商標名
BioCision BCS-405G
直徑× 高度
11.7 cm × 10.9 cm
孔直徑
12.7 mm
顏色
green
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
CoolCell LX controlled-rate 无酒精细胞冷冻容器置于-80°C 冰柜中时,可提供高度重现性-1°C/分钟冷冻速率。不需要酒精或液体。隔热外壳和导热固态芯确保冷冻期间所有小瓶的散热一致。CoolCell 容器牢不可破,冷冻时容易打开,冷冻时触摸并不冷——不会出现手指“结霜”。编号的小瓶孔确保易于识别样本。底座与盖之间的斜面连接处以及底座中暴露的小瓶顶部允许快速安全地取出冷冻小瓶,以便将其放入长期储存室。已证明可用于干细胞、原代细胞和细胞系。
更省钱,更绿色!
CoolCell 容器取代基于异丙醇的冷冻容器,每年可消耗高达 12L 的 IPA,并且每年每个单元的维护成本高达数百美元。CoolCell 容器可立即节省费用,并从细胞冷冻保存过程中去除有害溶剂。在此处计算您的成本节省。
装有 12 x 1.0 mL 或 2.0 mL 低温瓶。低温瓶灌装体积:1.0 mL/瓶。用 CoolCell 填充瓶填充空孔。
法律資訊
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)