文件
BAF198080000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 90 mL × 162 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
同義詞:
round bottom tube
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene
round bottom
特點
autoclavable
包裝
pack of 12 tubes
製造商/商標名
Bel-Art F19808-0000
管容量 × 長度
90 mL × 162 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP