重要文件
B9513
Sigma-Aldrich
(-)-Boc-L-硫代脯氨酸
同義詞:
(-)-(R)-Boc-4-噻唑烷羧酸, (-)-Boc-L-thiaproline, Boc-4-Thio-Pro-OH, Boc-Thi-OH
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H15NO4S
CAS號碼:
分子量::
233.28
Beilstein:
4254605
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CSC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-15-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)