About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H11BrO2
CAS號碼:
分子量::
195.05
Beilstein:
1421628
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
折射率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
67-70 °C/2.8 mmHg (lit.)
密度
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrCCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
WMDHQEHPOVOEOG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.6 °F - closed cup
閃點(°C)
97 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter