重要文件
B8907
Sigma-Aldrich
Nalgene ® 瓶,2104 型
capacity 60 mL
同義詞:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
接合處
Joints threaded neck (28)
描述
Not autoclavable
特點
with cap
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Nalgene® 2104-0002
瓶直徑 × 高度
39 mm × 86 mm
容量
60 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
波士顿式(圆形)广口瓶
特點和優勢
  • Nalgene®瓶非常适合储存化学品、材料和标本。
  • 实验室级 HDPE 材料,具有可靠的低可浸出性和可溶出性。
  • 适用于冷冻应用(低温低至 -100°C)。
  • 刚性、均匀的瓶壁可防止分裂或刺穿。
  • Nalgene 瓶具有良好的耐久性,并且对大多数酸、碱和醇具有化学耐受性。
  • 可通过无衬垫盖提供样品防漏密封保护。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)