重要文件
B7541
Sigma-Aldrich
(2R,3R,4E)-1,3-O-Benzylidene-4-octadecene-1,2,3-triol
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H40O3
CAS號碼:
分子量::
388.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
聯結
Protected alcohol analog of D-sphingosine.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)