顏色
yellow
溶解度
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: soluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H36BrN3O6/c1-14-8-9-29(16(3)11-15(2)27(39-29)17(4)26(34)19-7-6-10-32-19)38-20(14)13-22-33-25-21(37-22)12-18(30)24(31-5)23(25)28(35)36/h6-7,10,12,14-17,20,27,31-32H,8-9,11,13H2,1-5H3,(H,35,36)/t14-,15-,16-,17-,20-,27+,29+/m1/s1
InChI 密鑰
LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3