重要文件
B7138
Supelco
双吡唑啉酮
≥98%, crystalline
同義詞:
3,3′-二甲基-1,1′-二苯基-(4,4′-二-2-吡唑啉)-5,5′-二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H18N4O2
CAS號碼:
分子量::
346.38
Beilstein:
572787
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
化驗
≥98%
形狀
crystalline
顏色
tan
適合性
suitable for determination of cyanide
SMILES 字串
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChI 密鑰
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Epstein, J.
Analytical Chemistry, 19, 272-272 (1947)