重要文件
B7126
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
同義詞:
N-(叔丁氧羰基)-L-异亮氨酸, Boc-L-异亮氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
231.29
Beilstein:
1711700
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
mp
66-69 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
InChI 密鑰
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3