重要文件
B7020
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-Ile-Glu-Gly-Arg p-nitroanilide acetate salt
factor Xa substrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H43N9O9.C2H4O2/c1-3-19(2)27(40-28(45)20-8-5-4-6-9-20)31(48)39-24(15-16-26(43)44)29(46)36-18-25(42)38-23(10-7-17-35-32(33)34)30(47)37-21-11-13-22(14-12-21)41(49)50;1-2(3)4/h4-6,8-9,11-14,19,23-24,27H,3,7,10,15-18H2,1-2H3,(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,45)(H,43,44)(H4,33,34,35);1H3,(H,3,4)/t19-,23-,24-,27-;/m0./s1
InChI 密鑰
ITXQNZUGLZNGBM-PJSBSAQXSA-N
應用
Factor Xa substrate
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hemker, H.C.
Handbook of Synthetic Substrates, 57-57 (1983)