Key Documents
B5559
Sigma-Aldrich
BRL 52537 hydrochloride
>98% (HPLC)
同義詞:
(±)-1-(3,4-Dichlorophenyl)acetyl-2-(1-pyrrolidinyl)methylpiperidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H24N2OCl2 · HCl
分子量::
391.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
>98% (HPLC)
顏色
off-white
溶解度
methanol: soluble ~18 mg/mL at 60 °C
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].Clc1ccc(CC(=O)N2CCCCC2CN3CCCC3)cc1Cl
基因資訊
生化/生理作用
κ/μ opioid receptor agonist.
法律資訊
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3