重要文件
B5309
Sigma-Aldrich
Lys-Lys-(Hyp3,β-(2-thienyl)-Ala5,8,D-Phe7)-Bradykinin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C62H95N19O14S2
分子量::
1394.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
成份
Peptide content, ≥70%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NCCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2C[C@H](O)C[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3cccs3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](Cc5cccs5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Arg-Pro-Hyp-Gly-β-(2-thienyl)-Ala-Ser-D-Phe-β-(2-thienyl)-Ala-Arg-OH
生化/生理作用
An analog of bradykinin which is a specific inhibitor of five different actions of bradykinin.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T Griesbacher et al.
British journal of pharmacology, 92(2), 333-340 (1987-10-01)
1 The inhibition of the bradykinin-induced plasma extravasation by six bradykinin (Bk) antagonists was tested on rabbit skin. All of them showed inhibitory effects without an agonistic action in the does used. B4310 (Lys-Lys-3-Hyp-5,8-Thi-7-DPhe-Bk) was the most active antagonist and