重要文件
B4801
Millipore
缓冲炭酵母提取物琼脂基础
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
應用
用于军团菌属的选择性培养。
其他說明
成分 (g/L)
酵母提取物,10.00
活性炭,2.0
ACES 缓冲液,10.00
α-酮戊二酸单钾盐,1.00
琼脂,17.00
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J C Feeley et al.
Journal of clinical microbiology, 10(4), 437-441 (1979-10-01)
Charcoal-yeast extract agar is a new bacteriological medium that supports excellent growth of the Legionella pneumophila. It results from modifications made in an existing L. pneumophila medium, F-G agar. Yeast extract, instead of an acid hydrolysate of casein, serves as