重要文件
B3681
Sigma-Aldrich
Bisindolylmaleimide VII
96% (TLC), solid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H27N5O2
CAS號碼:
分子量::
453.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
96% (TLC)
形狀
solid
溶解度
DMSO: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1NC(=O)C(c2cn(CCCN3CCNCC3)c4ccccc24)=C1c5c[nH]c6ccccc56
InChI
1S/C27H27N5O2/c33-26-24(20-16-29-22-8-3-1-6-18(20)22)25(27(34)30-26)21-17-32(23-9-4-2-7-19(21)23)13-5-12-31-14-10-28-11-15-31/h1-4,6-9,16-17,28-29H,5,10-15H2,(H,30,33,34)
InChI 密鑰
VKLVUAHQOFDKLR-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Selective inhibitor of protein kinase C.
注意
Protect from light
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)