重要文件
B2876
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serine
同義詞:
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
CAS號碼:
分子量::
195.22
Beilstein:
3204905
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
SMILES 字串
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N