文件
B2625
Sigma-Aldrich
苯甲醛对硝基苯腙
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11N3O2
CAS號碼:
分子量::
241.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11N3O2/c17-16(18)13-8-6-12(7-9-13)15-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15H/b14-10+
InChI 密鑰
NOIFWEYOLLHIMW-GXDHUFHOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3