文件
B2397
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
同義詞:
α-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21NO6
CAS號碼:
分子量::
311.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3