文件
B1150
Sigma-Aldrich
Bombesin fragment 8-14
≥95% (HPLC)
同義詞:
Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C38H57N11O7S
CAS號碼:
分子量::
811.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥95% (HPLC)
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)Cc2c[nH]c3ccccc23)C(C)C)C(N)=O
基因資訊
human ... GRP(2922)
生化/生理作用
Agonist