文件
B0755
Sigma-Aldrich
o-Bromoaniline
同義詞:
2-溴苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
儲存溫度
2-8°C
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges