文件
B0639
Sigma-Aldrich
溴氯甲烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.22
密度
1.99 g/mL at 25 °C (lit.)
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter