重要文件
B0435
Sigma-Aldrich
Bohemine
≥95% (HPLC), powder
同義詞:
2-(3-Hydroxypropylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H24N6O
CAS號碼:
分子量::
340.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
chloroform: soluble 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCCO)nc12
InChI
1S/C18H24N6O/c1-13(2)24-12-21-15-16(20-11-14-7-4-3-5-8-14)22-18(23-17(15)24)19-9-6-10-25/h3-5,7-8,12-13,25H,6,9-11H2,1-2H3,(H2,19,20,22,23)
InChI 密鑰
OPQGFIAVPSXOBO-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Cdk inhibitor; tool for studying cell cycle and anti-cancer activities.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)