重要文件
AXYVT3845ULR
384 格式吸头,适配自动化平台
size 5 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked
同義詞:
pipet tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
尺寸:
5 μL
包裝:
pkg of 5x3840tips/cs
製造商/商標名:
Axygen Inc VT-384-5UL-R
Corning
製造商/商標名
Axygen Inc VT-384-5UL-R
Corning
包裝
pkg of 5x3840tips/cs
尺寸
5 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • 384吸头形式的Axygen® 自动移液管吸头设计用于Agilent®/Velocity11 VPrep® 和Bravo 96LT、 8LT、384ST、 96ST和16ST移液头。
  • 按照严格的规格制造(包括自动化组装),以最大限度地降低污染风险并确保始终如一的性能和质量。
  • 透明的聚丙烯优质吸头是敏感的生物应用的理想选择。
  • 不含 RNase/DNase,非热原。
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)