文件
AXYTF20RS
移液器过滤器吸头
for P-20, racked, size 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
同義詞:
Pipette tips, pipette tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.02
材料
clear
無菌
sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
製造商/商標名
Axygen Inc TF-20-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
20 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Axygen® Filter Barrier吸头可用于轻微污染都会改变结果的DNA扩增和微生物应用。
特點和優勢
Axygen® Filter Barrier 吸头具有以下特性和优点:
  • 吸头形成物理屏障以防止交叉污染并阻挡气溶胶
  • 不含 DNA 抑制剂的聚乙烯过滤器以机器人安装到吸头中,以避免核酸酶污染
  • 包装在带盖的密封底架中
  • 吸头不含RNA酶和DNA酶
  • 非热原
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.