重要文件
AXYPCRTS
CyclerSeal密封薄膜
size 60 μm, polypropylene, pkg of 5x100sheets/cs
同義詞:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-TS
Corning
包裝
pkg of 5x100sheets/cs
尺寸
60 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • Axygen® CyclerSeal封板膜由优质耐高温聚丙烯材料制成。
  • 与Axygen′压缩垫一起使用时可减少PCR应用中的孔间污染和交叉污染。
  • PCR、实时PCR、储存、ELISA和细胞培养应用的理想选择。
  • 封板膜使整个板都紧密密封,并确保在运输或储存过程中有最佳的样品保护。
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)